Learn More
Oléacéine, 90 %, TRC
Code produit 17998964
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
1mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17998964 10 mg 10mg
17968774 100 mg 100mg
17998204 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17998964 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO52455010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 149183-75-5
Formule moléculaire C17H20O6
Poids moléculaire (g/mol) 320.34
Synonyme (3S,4E)-4-Formyl-3-(2-oxoethyl)-4-hexenoic Acid 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl Ester, [S-(E)]-4-Formyl-3-(2-oxoethyl)-4-hexenoic Acid 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl Ester
Nom IUPAC 2-(3,4-dihydroxyphényl)éthyle (E,3S)-4-formyl-3-(2-oxoétyl)hex-4-énoïte
SMILES C\C=C(\C=O)/[C@@H](CC=O)CC(=O)OCCc1ccc(O)c(O)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau Oleacein
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H20O6/c1-2-13(11-19)14(5-7-18)10-17(22)23-8-6-12-3-4-15(20)16(21)9-12/h2-4,7,9,11,14,20-21H,5-6,8,10H2,1H3/b13-2-/t14-/m0/s1
Poids de la formule 320.126