Learn More
Oleamide, MedChemExpress
Code produit 16494937
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16494937 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16494937 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN2327
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
MedChemExpress Oleamide is an endogenous fatty acid amide which can be synthesized de novo in the mammalian nervous system, and has been detected in human plasma.
Oleamide is an endogenous fatty acid amide which can be synthesized de novo in the mammalian nervous system, and has been detected in human plasma.
Spécification
Nom chimique ou matériau Oleamide
CAS 301-02-0
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H35NO
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité Ethanol : 25 mg/mL (88.82 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 25 mg/mL (88.82 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES CCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC(N)=O
Poids moléculaire (g/mol) 281.48
Poids de la formule 281.48
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid