Learn More
Oléamide, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 17271216 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17271216 25 g 25g
17261216 5 g 5g
17281216 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17271216 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 467650250
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 301-02-0 | C18H35NO | 281.48 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 301-02-0
Formule moléculaire C18H35NO
Poids moléculaire (g/mol) 281.48
Clé InChI FATBGEAMYMYZAF-MDZDMXLPSA-N
Nom IUPAC (9E)-octadéc-9-énamide
SMILES CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(N)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Oleamide
Point de fusion 66.0°C to 76.0°C
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in ether, ethanol
Poids de la formule 281.48
compliance-icons
Identifiant produit
  • Oleamide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Oleamide