Learn More
Acide oléanolique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15426918
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15426918 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15426918 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60445.MD
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 508-02-1 | C30H48O3 | 456.711 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Oleanolic acid
CAS 508-02-1
Point de fusion 300°C
Formule moléculaire C30H48O3
Numéro MDL MFCD00064914
Quantité 250 mg
Synonyme oleanolic acid, oleanic acid, caryophyllin, astrantiagenin c, giganteumgenin c, virgaureagenin b, 3beta-hydroxyolean-12-en-28-oic acid, unii-6smk8r7tgj, ccris 6493, oleanolic_acid
Clé InChI MIJYXULNPSFWEK-GTOFXWBISA-N
SMILES CC1(CCC2(CCC3(C(=CCC4C3(CCC5C4(CCC(C5(C)C)O)C)C)C2C1)C)C(=O)O)C
Nom IUPAC Acide (4aS,6aR,6aS,6bR,8aR,10S,12aR,14bS)-10-hydroxy-2,2,6a,6b,9,9,12a-heptaméthyl-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tétradécahydropicène-4a-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 456.711
CID PubChem 10494
ChEBI CHEBI:37659
Poids de la formule 456.7
Pourcentage de pureté 97%