Learn More
Acide oléanolique, 98,4 % (HPLC), MP Biomedicals
Code produit 11417432 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11417432 100 mg
11427432 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11417432 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215398180
 Article restreint
Expédition estimée: 27-08-2026
Identifiants chimiques
CAS 508-02-1
Formule moléculaire C30H48O3
Poids moléculaire (g/mol) 456.711
Clé InChI MIJYXULNPSFWEK-GTOFXWBISA-N
Synonyme oleanolic acid, oleanic acid, caryophyllin, astrantiagenin c, giganteumgenin c, virgaureagenin b, 3beta-hydroxyolean-12-en-28-oic acid, unii-6smk8r7tgj, ccris 6493, oleanolic_acid
CID PubChem 10494
ChEBI CHEBI:37659
Nom IUPAC Acide (4aS,6aR,6aS,6bR,8aR,10S,12aR,14bS)-10-hydroxy-2,2,6a,6b,9,9,12a-heptaméthyl-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tétradécahydropicène-4a-carboxylique
SMILES CC1(CCC2(CCC3(C(=CCC4C3(CCC5C4(CCC(C5(C)C)O)C)C)C2C1)C)C(=O)O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Oleanolic Acid
Note relative au nom For HPLC analysis
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 0.984
Quantité 100 mg
Poids de la formule 456.7
Forme physique Powder