Spécification
| Nom chimique ou matériau | Oleanolic Acid |
| Note relative au nom | Pour l’analyse HPLC |
| Couleur | Blanc |
| Plage de pourcentage du dosage | 0.984 |
| Quantité | 500 mg |
| Poids de la formule | 456.7 |
| Forme physique | Poudre |