Learn More
Oleanolic Acid, MedChemExpress
Code produit 16479006
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16479006 100 mg
16442356 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16479006 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0156
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
MedChemExpress Oleanolic acid (Caryophyllin) is a natural compound from plants with anti-tumor activities.
Oleanolic acid (Caryophyllin) is a natural compound from plants with anti-tumor activities.
Spécification
Nom chimique ou matériau Oleanolic Acid
CAS 508-02-1
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C30H48O3
Quantité 100 mg
Synonyme Oleanic acid Caryophyllin
Informations sur la solubilité DMSO : 5 mg/mL (10.95 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@]([C@@]1([H])[C@]2(CC[C@@H]3O)C)(CC[C@@]2([H])C3(C)C)[C@@](C4=CC1)(CC[C@]5(C(O)=O)[C@@]4([H])CC(C)(C)CC5)C
Poids moléculaire (g/mol) 456.7
Poids de la formule 456.7
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease