Learn More
Acide oléanolique, TRC
Code produit 30008571
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30008571 500 mg 500mg
30011450 100 mg 100mg
30007312 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30008571 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO521000500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 07-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 508-02-1
Formule moléculaire C30 H48 O3
Poids moléculaire (g/mol) 456.7
Synonyme Olean-12-en-28-oic acid, 3-hydroxy-, (3β)-, Olean-12-en-28-oic acid, 3β-hydroxy- (8CI), (3β)-3-Hydroxyolean-12-en-28-oic acid, (+)-Oleanolic acid, 3β-Hydroxyolean-12-en-28-oic acid, Astrantiagenin C, Caryophyllin, Giganteumgenin C, Gledigenin 1, NSC 114945, Oleanic acid, Oleanolic acid, Oleonolic acid, Virgaureagenin B
Nom IUPAC Acide (4aS,6aR,6aS,6bR,8aR,10S,12aR,14bS)-10-hydroxy-2,2,6a,6b,9,9,12a-heptaméthyl-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tétradécahydropicène-4a-carboxylique
SMILES CC1(C)CC[C@@]2(CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2C1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Oleanolic Acid
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C30H48O3/c1-25(2)14-16-30(24(32)33)17-15-28(6)19(20(30)18-25)8-9-22-27(5)12-11-23(31)26(3,4)21(27)10-13-29(22,28)7/h8,20-23,31H,9-18H2,1-7H3,(H,32,33)/t20-,21-,22+,23-,27-,28+,29+,30-/m0/s1
Poids de la formule 456.3603
Pourcentage de pureté >95%