Learn More
Acide oléique, TRC
Code produit 30410391
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30410391 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30410391 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO52420125G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Oleic Acid
CAS 112-80-1
Notes de qualité de la pureté GC
Formule moléculaire C18 H34 O2
Quantité 25 g
Synonyme Oleic acid, (Z)-Octadec-9-enoic acid, 9-Octadecenoic acid (9Z)-, 9-Octadecenoic acid (Z)-, Oleic acid (8CI), (9Z)-9-Octadecenoic acid, (18,9-Olefin) oleic acid, 9-Octadecenoic acid','(Z)-, 9-cis-Octadecenoic acid, 9Z-Octadecenoic acid, B 115, C18:1, C18:1n9c, Clear FRAC EF, Crodacid O-P, Crossential O 94, D 100, D 100 (fatty acid), Edenor ATiO5, Edenor C 18:1-98-100, Edenor FTiO5, Emersol 205, Emersol 211, Emersol 213NF, Emersol 214NF, Emersol 233, Emersol 622, Emersol 6313NF, Extra Oleic 80R, Extra Oleic 90, Extra Oleic 99, Extra Olein 80, Extra Olein 80R, Extra Olein 90, Extra Olein 90R, Extra Olein 99, Extra Olein A 1981, Impex, Industrene 105, Lubolic acid, Lunac LO-V, Lunac O-CA, Lunac O-LL, Lunac O-LL-V, Lunac O-P, Lunac O-V, Lunac OA, NAA 200, NAA 35, NAA 36, NAA 38, Neo-Fat 92-04, Oleine 7503, PM 500, PM 810B, POFAC 930, Palmera A 1813, Pamolyn 100, Priolene 6204, Priolene 6906, Priolene 6907, Priolene 6928, Priolene 6930, Priolene 6933, Priolene 6936, Radiacid 0137, Radiacid 0212, Vopcolene 27, Wecoline OO, Z-9-Octadecenoic acid, cis-9-Octadecenoic acid, cis-Oleic acid, cis-Δ9-Octadecenoic acid, Δ9-cis-Octadecenoic acid, Δ9-cis-Oleic acid
Formule InChI InChI=1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)O
Nom IUPAC acide (Z)-octadec-9-énoïque
Poids moléculaire (g/mol) 282.46
Poids de la formule 282.2559
Pourcentage de pureté >95