Learn More
Oleocanthal, TRC
Code produit 30009111
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.5 mg
5 mg
Conditionnement:
0.50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30009111 0.5 mg 0.50mg
30009043 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30009111 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO5245400.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 289030-99-5
Formule moléculaire C17 H20 O5
Poids moléculaire (g/mol) 304.338
Synonyme : (-)-Oleocanthal, 2-(4-Hydroxyphenyl)ethyl (3S,4E)-4-formyl-3-(2-oxoethyl)hex-4-enoate, Oleocanthal
Nom IUPAC 2-(4-hydroxyphényl)éthyle (E,3S)-4-formyl-3-(2-oxoethyl)hex-4-énoate
SMILES C\C=C(\C=O)/[C@@H](CC=O)CC(=O)OCCc1ccc(O)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau Oleocanthal
Quantité 0.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H20O5/c1-2-14(12-19)15(7-9-18)11-17(21)22-10-8-13-3-5-16(20)6-4-13/h2-6,9,12,15,20H,7-8,10-11H2,1H3/b14-2-/t15-/m0/s1
Poids de la formule 304.131