Learn More
Alcool oléylique, env. 99 %, MP Biomedicals™
Code produit 11499291 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499291 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11499291 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215599691
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    183.00€
    174.30€ / 1g
    Économisez 8.70€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 15-10-2026
Identifiants chimiques
CAS 143-28-2
Formule moléculaire C18H36O
Poids moléculaire (g/mol) 268.49
Numéro MDL MFCD00002993
Clé InChI ALSTYHKOOCGGFT-KTKRTIGZSA-N
Synonyme oleyl alcohol, cis-9-octadecen-1-ol, z-octadec-9-en-1-ol, ocenol, conditioner 1, dermaffine, lancol, novol, oceol, oleol
CID PubChem 5284499
ChEBI CHEBI:73504
Nom IUPAC (9Z)-octadec-9-en-1-ol
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Oleyl Alcohol
Couleur Incolore
Densité 0.85g/mL
Plage de pourcentage du dosage Environ 99 %
Quantité 1 g
Poids de la formule 268.49
Forme physique Liquide