Learn More
Alcool oléyle, env. 60 %, technique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10091400 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Baril métallique
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10091400 1 L Flacon en verre 1L
10360114 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10419250 25 L Baril métallique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10091400 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 129530010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 143-28-2 | C18H36O | 268.49 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 143-28-2
Formule moléculaire C18H36O
Poids moléculaire (g/mol) 268.49
Numéro MDL MFCD00002993
Clé InChI ALSTYHKOOCGGFT-KTKRTIGZSA-N
Synonyme oleyl alcohol, cis-9-octadecen-1-ol, z-octadec-9-en-1-ol, ocenol, conditioner 1, dermaffine, lancol, novol, oceol, oleol
CID PubChem 5284499
ChEBI CHEBI:73504
Nom IUPAC (9Z)-octadec-9-en-1-ol
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Oleyl alcohol
Point de fusion 5.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8400g/mL
Point d’ébullition 207.0°C (13.0 mmHg)
Point d’éclair 170°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 60% Typical (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)7CH=CH(CH2)8OH
Indice de réfraction 1.4590 to 1.4640
Quantité 1 L
Beilstein 01, 453
Merck Index 15, 6924
Gravité spécifique 0.84
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol and ether, soluble in warbontetrachloride
Poids de la formule 268.47
Pourcentage de pureté ca. 60%
Qualité Technique
Forme physique Liquide visqueux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Oleyl alcohol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.