Learn More
Alcool oleylique, tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11449156
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11449156 100 g 100g
11459156 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11449156 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18018.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Oleyl alcohol is used in softening and lubrication of textile fabrics, and in the production of carbon paper, stencil paper, and printing ink. It finds application in cosmetic products viz skin creams and lotions as a thickner, hair conditioners and hair coating shampoos. It is utilized as an antifoaming agent and cutting lubricant, as the precursor for the preparation of its sulfuric ester derivatives, which are used in detergents and wetting agents. It plays a vital role in various formulations for drug delivery.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’alcool oléylique est utilisé pour adoucir et lubrifier les tissus textiles, ainsi que pour la production de papier carbone, de papier à pochoir et d’encre d’impression. Il trouve son application dans les produits cosmétiques, à savoir les crèmes et les lotions pour la peau comme épaississant, les après-shampooings et les shampooings réparateurs. Il est utilisé comme agent anti-mousse et lubrifiant de coupe, comme précurseur pour la préparation de ses dérivés d’ester sulfurique, qui sont utilisés dans les détergents et les humidificateurs. Il joue un rôle essentiel dans diverses formulations pour l’administration de médicaments.
Solubilité
Miscible avec l’alcool et l’éther. Légèrement miscible avec le tétrachlorure de carbone. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 143-28-2
Formule moléculaire C18H36O
Poids moléculaire (g/mol) 268.49
Numéro MDL MFCD00002993
Clé InChI ALSTYHKOOCGGFT-KTKRTIGZSA-N
Synonyme oleyl alcohol, cis-9-octadecen-1-ol, z-octadec-9-en-1-ol, ocenol, conditioner 1, dermaffine, lancol, novol, oceol, oleol
CID PubChem 5284499
ChEBI CHEBI:73504
Nom IUPAC (9Z)-octadec-9-en-1-ol
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Oleyl alcohol
Point de fusion ∽6°C
Densité 0.849
Point d’ébullition 206°C to 207°C (13 mm)
Point d’éclair 180°C (356°F)
Plage de pourcentage du dosage 0.85
Indice de réfraction 1.46
Quantité 100 g
Beilstein 1723962
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol and ether. Slightly miscible with carbon tetrachloride. Immiscible with water.
Poids de la formule 268.48
Qualité Technique
Forme physique Liquide