Learn More
Oléylamine, teneur approximative en C18 80 à 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10316630 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 ml
1 L
5 L
Conditionnement:
100mL
1L
5L
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10316630 5 mL 5mL
10400380 100 ml 100mL
10356580 1 L 1L
15254624 5 L 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10316630 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 129540050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 112-90-3 | C18H37N | 267.50 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-90-3
Formule moléculaire C18H37N
Poids moléculaire (g/mol) 267.50
Numéro MDL MFCD00066507
Clé InChI QGLWBTPVKHMVHM-KTKRTIGZSA-N
Synonyme 9-octadecenylamine, 9-octadecen-1-amine, cis-9-octadecenylamine, e-octadec-9-en-1-amine, 1-amino-9-octadecene, 9e octadec-9-enylamine, 9-octadecenylamine 8ci, 36505-83-6 hydrofluoride, 3811-68-5 unspecified acetate
CID PubChem 6258392
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau Oleylamine
Couleur Jaune
Densité 0.8100g/mL
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)7CH=CH(CH2)8NH2
Indice de réfraction 1.4585 to 1.4625 (20°C, 589nm)
Quantité 5 mL
Nom IUPAC (E)-octadec-9-en-1-amine
Poids de la formule 267.5
Pourcentage de pureté ≥96.0% (primary amine)
Forme physique Liquide après fusion