Learn More
Oléylamine, teneur approximative en C18 80 à 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10400380 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 ml
1 L
5 L
Conditionnement:
100mL
1L
5L
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10400380 100 ml 100mL
10316630 5 mL 5mL
10356580 1 L 1L
15254624 5 L 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10400380 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 129541000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.40€
    41.65€ / 100mL
    Économisez 7.75€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 112-90-3 | C18H37N | 267.50 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-90-3
Formule moléculaire C18H37N
Poids moléculaire (g/mol) 267.50
Numéro MDL MFCD00066507
Clé InChI QGLWBTPVKHMVHM-KTKRTIGZSA-N
Synonyme 9-octadécénylamine, 9-octadécen-1-amine, CIS-9-octadécénylamine, E-octadec-9-en-1-amine, 1-amino-9-octadécène, 9E octadec-9-énylamine, 9-octadécénylamine 8ci, 36505-836- hydrofluorure, 3811-685- acétate non spécifié
CID PubChem 6258392
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau Oléylamine
Point de fusion 15.0°C à 22.0°C
Couleur Jaune
Densité 0.8100 g/ml
Point d’ébullition 147.0°C (2.0 mmHg)
Point d’éclair 154°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)7CH=CH(CH2)8NH2
Indice de réfraction 1.4585 à 1.4625 (20°C, 589 nm)
Quantité 100 ml
Numéro UN 2735
Nom IUPAC (E)-octadec-9-en-1-amine
Poids de la formule 267.5
Pourcentage de pureté ≥ 96.0 % (amine primaire)
Forme physique Liquide après fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Oleylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.