Learn More
Oléylamine, teneur approximative en C18 80 à 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15254624 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 ml
1 L
5 L
Conditionnement:
100mL
1L
5L
5mL
Code produit. 15254624
Marque: Thermo Scientific Acros 129540051
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 112-90-3 | C18H37N | 267.50 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-90-3
Formule moléculaire C18H37N
Poids moléculaire (g/mol) 267.50
Numéro MDL MFCD00066507
Clé InChI QGLWBTPVKHMVHM-KTKRTIGZSA-N
Synonyme 9-octadecenylamine, 9-octadecen-1-amine, cis-9-octadecenylamine, e-octadec-9-en-1-amine, 1-amino-9-octadecene, 9e octadec-9-enylamine, 9-octadecenylamine 8ci, 36505-83-6 hydrofluoride, 3811-68-5 unspecified acetate
CID PubChem 6258392
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau Oleylamine
Point de fusion 15.0°C to 22.0°C
Couleur Jaune
Densité 0.8100g/mL
Point d’ébullition 147.0°C (2.0 mmHg)
Point d’éclair 154°C
Spectre IR Authentique
Formule linéaire CH3(CH2)7CH=CH(CH2)8NH2
Indice de réfraction 1.4585 to 1.4625 (20°C, 589nm)
Quantité 5 L
Numéro UN 2735
Nom IUPAC (9Z)-octadec-9-en-1-amine
Poids de la formule 267.5
Pourcentage de pureté ≥96.0% (primary amine)
Forme physique Liquide après fusion