Learn More
Oléylamine, TRC
Code produit 30409069
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30409069 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30409069 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO532968100G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (Z)-9-Octadecenylamine
CAS 112-90-3
Formule moléculaire C18 H37 N
Quantité 100 g
Synonyme (9Z)-9-Octadecen-1-amine (ACI), 9-Octadecen-1-amine','(Z)- (ZCI), 9-Octadecenylamine','(Z)- (8CI), ((Z)-9-Octadecenyl)amine, 9-(Z)-Octadecen-1-amine, Adogen 172D, Alamine 11, Amine OB, Armeen O, Armeen OD, Armeen OLD-C, Armeen OM 97, Arosurf AA 60, cis-9-Oc
Formule InChI InChI=1S/C18H37N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h9-10H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCN
Nom IUPAC (Z)-octadéc-9-én-1-amine
Poids moléculaire (g/mol) 267.493
Poids de la formule 267.293