Description
L’amorce est fournie sous forme de solution aqueuse prête à l’emploi concentrée 20X, à utiliser dans la synthèse d’ADNc.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Primer |
| Contenu et stockage | Contient 60 µg d’amorce Oligo(dT)18 à 100 µM. À stocker à -20°C. |
| Longueur de l’amorce | 18-mer |
| Conditions d’expédition | Dry Ice |
| Concentration | 20X |
| Primer | Oligo dT |
| Quantité | 120 μl |
| À utiliser avec (application) | Synthèse d’ADNc |
| Forme | Liquide |