Description
La résine en vrac Oligo™ R3 est une bille polymérique rigide conçue pour la chromatographie en phase inverse des polynucléotides et autres biomolécules. La combinaison d’une taille de particule de 30- μm, d’une résistance à un pH élevé et d’un rapport de phase élevé rend la résine Oligo R3 particulièrement adaptée à la purification préparative d’oligonucléotides et de peptides synthétiques. L’emballage se compose de particules de poly-divinylbenzène réticulées.
Oligo R3 bulk resin differs somewhat in selectivity from conventional silica-based, reversed-phase resins and is similar to high-carbon-loading through C18 supports. In addition, the complete lack of residual silanol activity may modify the selectivity of ionic species.
Features of Oligo R3 resin and pre-packed columns include:
- High performance chromatography resin for analytical to process scale separations
- High resolution preparative purification at high flow rates
- Chemical stability—allows aggressive cleaning and sanitization
- Poly-divinylbenzene particles—yield a robust, easily packable matrix
- Combines low back pressure, high pH stability, and high capacity
Spécification
Spécification
| Quantité | 25 ml |
| Gamme de produits | OLIGO |
| Type de produit | Résine en phase inverse R3 |
| Granulométrie | 30 μm |
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Phase stationnaire | R3 |
| Format | Milieux en vrac |
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.