Learn More
Thermo Scientific™ Résine en phase inverse OLIGO™ R3
Code produit 18476728 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 ml
50 ml
1 l
Conditionnement:
1L
25mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18476728 1 l 1L
18416568 25 ml 25mL
18446788 50 ml 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 18476728 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 1133907
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
La résine en vrac Thermo Scientific™ Oligo™ R3 est une bille polymérique rigide conçue pour la chromatographie en phase inverse des polynucléotides et autres biomolécules.
La résine en vrac Oligo™ R3 est une bille polymérique rigide conçue pour la chromatographie en phase inverse des polynucléotides et autres biomolécules. La combinaison d’une taille de particule de 30- μm, d’une résistance à un pH élevé et d’un rapport de phase élevé rend la résine Oligo R3 particulièrement adaptée à la purification préparative d’oligonucléotides et de peptides synthétiques. L’emballage se compose de particules de poly-divinylbenzène réticulées.
Oligo R3 bulk resin differs somewhat in selectivity from conventional silica-based, reversed-phase resins and is similar to high-carbon-loading through C18 supports. In addition, the complete lack of residual silanol activity may modify the selectivity of ionic species.
Features of Oligo R3 resin and pre-packed columns include:
  • High performance chromatography resin for analytical to process scale separations
  • High resolution preparative purification at high flow rates
  • Chemical stability—allows aggressive cleaning and sanitization
  • Poly-divinylbenzene particles—yield a robust, easily packable matrix
  • Combines low back pressure, high pH stability, and high capacity
Spécification
Quantité 1 l
Gamme de produits OLIGO, POROS
Type de produit Résine en phase inverse R3
Granulométrie 30 μm
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Conditions d’expédition Température ambiante
Phase stationnaire R3
Format Milieux en vrac