Learn More
Oligomycin A, MedChemExpress
Code produit 16439637
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16439637 5 mg
16401629 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16439637 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY16589
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress Oligomycin A (MCH 32), created by Streptomyces, acts as a mitochondrial F0F1-ATPase inhibitor, with a Ki of 1 μM; Oligomycin A shows anti-fungal activity.
Oligomycin A (MCH 32), created by Streptomyces, acts as a mitochondrial F0F1-ATPase inhibitor, with a Ki of 1 μM
Spécification
Nom chimique ou matériau Oligomycin A
Forme physique Powder
CAS 579-13-5
Couleur Blanc
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C45H74O11
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Synonyme MCH 32
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (126.41 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(/C=C/[C@H](C)[C@@H](O)[C@H](C)C([C@H](C)[C@@H](O)[C@@H]1C)=O)O[C@@]([C@@H]2C)([H])[C@H](C)[C@@]3(CC[C@H](C)[C@H](C[C@H](O)C)O3)O[C@@]2([H])CC[C@@H](CC)/C=C/C=C/C[C@@H](C)[C@H](O)[C@@](C)(O)C1=O
Poids moléculaire (g/mol) 791.06
Poids de la formule 791.06
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research