Learn More
Huile d'olive, MP Biomedicals™
Code produit 11458120 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11458120 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11458120 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210250290
Spécification
Nom chimique ou matériau Olive oil
CAS 8001-25-0
Couleur Vert à jaune
Quantité 500 mL
Forme physique Liquid