Learn More
Huile d’olive, pure, raffinée, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10556982 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50L
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10556982 25 mL Flacon en verre 25mL
10494121 500 mL Flacon en verre 500mL
10370674 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10556982 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 416530250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 8001-25-0
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 8001-25-0
Numéro MDL MFCD00131764
Spécification
Nom chimique ou matériau Olive oil
Acidité 0.3 max. (mg KOH/g)
Absorbance 1.20 max. (1g/100ml cyclohexane) measured at the maximum between 264nm and 276nm
Couleur Incolore ou vert-jaune
Densité 0.9135g/mL
Point d’éclair 225°C
Spectre IR Authentic
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4670 to 1.4710
Quantité 25 mL
Merck Index 14, 6836
Gravité spécifique 0.9135
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: practically insoluble in alcohol, miscible with light petroleum (50-60°C)
Qualité Pures
Concentration or Composition (by Analyte or Components) of fatty acids: 0.1% max. (< C16), of the sterol fraction: Sterols: min. 93.0%, Cholesterol: max. 0.5%, Campesterol: max. 4.0%, delta 7-Stigmasterol: max. 0.5%
Forme physique Liquide visqueux