Learn More
Huile d’olive, pure, vierge, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Olive oil |
| Acidité | 2.0mg KOH/g max. |
| Absorbance | 0.2 (270nm, 1g/100ml cyclohexane) max. at 425nm |
| Couleur | Jaune |
| Densité | 0.9135g/mL |
| Point d’éclair | 225°C |
| Spectre IR | Authentic |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Indice de réfraction | 1.4670 to 1.4710 |
| Quantité | 500 mL |
| Afficher plus |