Learn More
Huile d'olive, TRC
Code produit 30421507
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30421507 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30421507 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO532995250G
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Olive Oil
CAS 8001-25-0
Quantité 250 g
Synonyme Olive oil, Cropure OL, Cropure oil, Fats and Glyceridic oils','olive, Giant, Oils','glyceridic','olive, Oils','olive, Olea europaea ext., Olea europaea oil, Oleum Olivarum, Oliterra Pure Olive Oil, Olive','ext., Sulfur olive oil