Learn More
Acide olmésartan-d6 (diméthyl-d6), CDN
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Olmesartan-d6 |
| CAS | 1185144-74-4 |
| Formule moléculaire | C24 D6 H20 N6 O3 |
| Quantité | 0.005 g |
| Synonyme | 1 H-Imidazole-5-carboxylic acid, 4-[1-hydroxy-1-(methyl-d3)ethyl-2,2,2-d3]-2-propyl-1-[[2'-(2 H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]- (ACI), 4-[1-Hydroxy-1-(methyl-d3)ethyl-2,2,2-d3]-2-propyl-1-[[2'-(2 H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1 H-imidazole-5-carboxylic acid (ACI), 5-(1,1,1,3,3,3-Hexadeuterio-2-hydroxypropan-2-yl)-2-propyl-3-[[4-[2-(2 H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]imidazole-4-carboxylic acid, Olmesartan-d6, Olmesartan acid-d6, Olmesartan-d6 Acid (dimethyl-d6), Olmesartan-D6 (1-(methyl-D3)ethyl-2,2,2-D3) |
| Formule InChI | InChI=1 S/C24H26N6O3/c1-4-7-19-25-21(24(2,3)33)20(23(31)32)30(19)14-15-10-12-16(13-11-15)17-8-5-6-9-18(17)22-26-28-29-27-22/h5-6,8-13,33 H,4,7,14H2,1-3H3,(H,31,32)(H,26,27,28,29)/i2D3,3D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C(O)(c1nc(CCC)n(Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnn[nH]4)c1C(=O)O)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nom IUPAC | Ácido 5-(1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-hidroxipropan-2-il)-2-propil-3-[[4-[2-(1 H-tetrazol-5-il)fenil]fenil]metil]imidazol-4-carboxílico |
| Poids moléculaire (g/mol) | 452.539 |
| Poids de la formule | 452.244 g/mol |
| Show More |