Learn More
Acide olmésartan-d6, TRC
Code produit 30428452
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30428452 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30428452 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO55000225MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Olmesartan-d6
CAS 1185144-74-4
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C24 D6 H20 N6 O3
Quantité 25 mg
Synonyme 1H-Imidazole-5-carboxylic acid','4-[1-hydroxy-1-(methyl-d3)ethyl-2,2,2-d3]-2-propyl-1-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]- (ACI), 4-[1-Hydroxy-1-(methyl-d3)ethyl-2,2,2-d3]-2-propyl-1-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-imidazole-5-carboxylic acid (ACI), 5-(1,1,1,3,3,3-Hexadeuterio-2-hydroxypropan-2-yl)-2-propyl-3-[[4-[2-(2H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]imidazole-4-carboxylic acid, Olmesartan-d6, Olmesartan acid-d6, Olmesartan-d6 Acid (dimethyl-d6), Olmesartan-D6 (1-(methyl-D3)ethyl-2,2,2-D3)
Formule InChI InChI=1S/C24H26N6O3/c1-4-7-19-25-21(24(2,3)33)20(23(31)32)30(19)14-15-10-12-16(13-11-15)17-8-5-6-9-18(17)22-26-28-29-27-22/h5-6,8-13,33H,4,7,14H2,1-3H3,(H,31,32)(H,26,27,28,29)/i2D3,3D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])C(O)(c1nc(CCC)n(Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnn[nH]4)c1C(=O)O)C([2H])([2H])[2H]
Nom IUPAC Acide 5-(1,1,1,3,3,3-hexadeutério-2-hydroxypropan-2-yl)-2-propyl-3-[[4-[2-(1H-tétrazol-5-yl)phényl]phényl]méthyl]imidazole-4-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 452.539
Poids de la formule 452.244
Pourcentage de pureté >95