Learn More
Chlorhydrate d’olodaterol, TRC
Code produit 30009461
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30009461 1 mg 1mg
30009181 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30009461 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO2620001MG
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 869477-96-3
Formule moléculaire C21H27ClN2O5
Poids moléculaire (g/mol) 422.9
Synonyme 2H-1,4-Benzoxazin-3(4H)-one, 6-hydroxy-8-[(1R)-1-hydroxy-2-[[2-(4-methoxyphenyl)-1,1-dimethylethyl]amino]ethyl]-, hydrochloride (1:1), 2H-1,4-Benzoxazin-3(4H)-one, 6-hydroxy-8-[(1R)-1-hydroxy-2-[[2-(4-methoxyphenyl)-1,1-dimethylethyl]amino]ethyl]-, monohydrochloride (9CI), BI 1744 hydrochloride, Olodaterol hydrochloride
SMILES Cl.COc1ccc(CC(C)(C)NC[C@H](O)c2cc(O)cc3NC(=O)COc23)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau Olodaterol Hydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H26N2O5.ClH/c1-21(2,10-13-4-6-15(27-3)7-5-13)22-11-18(25)16-8-14(24)9-17-20(16)28-12-19(26)23-17;/h4-9,18,22,24-25H,10-12H2,1-3H3,(H,23,26);1H/t18-;/m0./s1
Poids de la formule 422.1608
Pourcentage de pureté >95%