Learn More
R&D Systems™ Olopatadine hydrochloride
Description
Histamine H1 receptor antagonist (Ki = 31.6 nM). Inhibits the release of histamine, prostaglandin D2 and tryptase in a concentration-dependent manner. Mast cell stabilizer; inhibits mast cell mediator release. Also suppresses inflammation by inhibition of cytokine production.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Olopatadine hydrochloride |
| Quantité | 10 mg |
| Gamme de produits | Tocris |
| Poids de la formule | 373.87 |
| Pureté | >99% |
| Poids moléculaire | 373.877 |