Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate d’Olopatadine
Code produit 17261226 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17261226 5 g 5g
17251226 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17261226 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 467710050
 Article restreint
Expédition estimée: 21-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 140462-76-6 | C21H24ClNO3, C21H23NO3·HCl | 373.88 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 140462-76-6
Formule moléculaire C21H23NO3·HCl
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorhydrate d’Olopatadine
Quantité 5 g
Solubilité Solubilité de la solution aqueuse : soluble.
Point de fusion 248,0°C
Poids de la formule 373,88
Clé InChI HVRLZEKDTUEKQH-NOILCQHBSA-N
SMILES [H+].[Cl-].CN(C)CC\C=C1\C2=CC=CC=C2COC2=CC=C(CC(O)=O)C=C12
Nom IUPAC hydrogen 2-[(2Z)-2-[3-(dimethylamino)propylidene]-9-oxatricyclo[9.4.0.0³,⁸]pentadeca-1(15),3,5,7,11,13-hexaen-5-yl]acetic acid chloride
Poids moléculaire (g/mol) 373.88