Learn More
Chlorhydrate d'olopatadine, TRC
Code produit 30413989
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30413989 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30413989 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO57500010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Olopatadine Hydrochloride
CAS 140462-76-6
Formule moléculaire C21 H23 N O3 . Cl H
Quantité 10 mg
Synonyme (11Z)-11-[3-(Dimethylamino)propylidene]-6,11-dihydrodibenz[b,e]oxepin-2-acetic Acid Hydrochloride (1:1), Dibenz[b,e]oxepin-2-acetic acid','11-[3-(dimethylamino)propylidene]-6,11-dihydro-','hydrochloride','(11Z)- (9CI), Dibenz[b,e]oxepin-2-acetic acid','11-[3-(dimethylamino)propylidene]-6,11-dihydro-','hydrochloride','(Z)-, (Z)-11-(3-Dimethylaminopropylidene)-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepin-2-acetic acid hydrochloride, ALO 4943A, Allelock, Allerock, KW 4679, Olopatadine Hydrochloride, Olopax, Olopine, Patadine, Patanase, Pazeo
Formule InChI InChI=1S/C21H23NO3.ClH/c1-22(2)11-5-8-18-17-7-4-3-6-16(17)14-25-20-10-9-15(12-19(18)20)13-21(23)24;/h3-4,6-10,12H,5,11,13-14H2,1-2H3,(H,23,24);1H/b18-8-;
SMILES Cl.CN(C)CC\C=C/1\c2ccccc2COc3ccc(CC(=O)O)cc13
Nom IUPAC chlorhydrate d'acide 2-[(11Z)-11-[3-(diméthylamino)propylidène]-6H-benzo[c][1]benzoxépin-2-yl]acétique
Poids moléculaire (g/mol) 373.87
Poids de la formule 373.1445