Learn More
Olopatadine Isopropyl Ester, TRC
Code produit 30411097
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30411097 50 mg -
30424995 10 mg 10mg
30428497 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30411097 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO57502550MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1206456-44-1
Formule moléculaire C24 H29 N O3
Poids moléculaire (g/mol) 379.49
Synonyme (11Z)-11-[3-(Dimethylamino)propylidene]-6,11-dihydrodibenz[b,e]oxepin-2-acetic acid 1-methylethyl ester
Nom IUPAC propan-2-yl 2-[(11Z)-11-[3-(dimethylamino)propylidene]-6H-benzo[c][1]benzoxepin-2-yl]acetate
SMILES CC(C)OC(=O)Cc1ccc2OCc3ccccc3\C(=C\CCN(C)C)\c2c1
Spécification
Nom chimique ou matériau Olopatadine Isopropyl Ester
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C24H29NO3/c1-17(2)28-24(26)15-18-11-12-23-22(14-18)21(10-7-13-25(3)4)20-9-6-5-8-19(20)16-27-23/h5-6,8-12,14,17H,7,13,15-16H2,1-4H3/b21-10-
Poids de la formule 379.2147