Learn More
Olopatadine N-oxyde, TRC
Code produit 30005231
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30005231 25 mg 25mg
30011008 100 mg 100mg
30009384 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30005231 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO57501025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 173174-07-7
Formule moléculaire C21 H23 N O4
Poids moléculaire (g/mol) 353.41
Nom IUPAC (3Z)-3-[2-(carboxyméthylle)-6H-benzo[c][1]benzoxépine-11-ylidène]-N,N-diméthylpropane-1-oxyde d’amine
SMILES C[N](CC/C=C1C(C=C(CC(O)=O)C=C2)=C2OCC3=CC=CC=C\13)(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau (Z)-3-{2-(carboxymethyl)dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene}-N,N-dimethylpropan-1-amine oxide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H23NO4/c1-22(2,25)11-5-8-18-17-7-4-3-6-16(17)14-26-20-10-9-15(12-19(18)20)13-21(23)24/h3-4,6-10,12H,5,11,13-14H2,1-2H3,(H,23,24)/b18-8-
Poids de la formule 353.1627
Pourcentage de pureté >95%