Learn More
Olopatadine N-oxyde, TRC
Code produit 30011008
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30011008 100 mg 100mg
30005231 25 mg 25mg
30009384 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30011008 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO575010100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 173174-07-7
Formule moléculaire C21 H23 N O4
Poids moléculaire (g/mol) 353.41
Nom IUPAC (3Z)-3-[2-(carboxyméthylle)-6H-benzo[c][1]benzoxépine-11-ylidène]-N,N-diméthylpropane-1-oxyde d’amine
SMILES C[N](CC/C=C1C(C=C(CC(O)=O)C=C2)=C2OCC3=CC=CC=C\13)(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau (Z)-3-{2-(carboxymethyl)dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene}-N,N-dimethylpropan-1-amine oxide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H23NO4/c1-22(2,25)11-5-8-18-17-7-4-3-6-16(17)14-26-20-10-9-15(12-19(18)20)13-21(23)24/h3-4,6-10,12H,5,11,13-14H2,1-2H3,(H,23,24)/b18-8-
Poids de la formule 353.1627
Pourcentage de pureté >95%