Learn More
Olopatadine, TRC
Code produit 30418382
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30418382 25 mg
30412277 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30418382 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO57499525MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 113806-05-6
Formule moléculaire C21H23NO3
Poids moléculaire (g/mol) 337.41
Synonyme (Z)-11-[3-(Dimethylamino)propylidene]-6,11-dihydrodibenz[b,e]oxepin-2-acetic Acid, 11-[(Z)-3-(Dimethylamino)propylidene]-6,11-dihydrodibenz[b,e]oxepin-2-acetic Acid, Opatanol, Pataday, Patanol
Nom IUPAC 2-[(11Z)-11-[3-(diméthylamino)propylidène]-6H-benzo[c][1]benzoxepine-2-yl]acide acétique
SMILES CN(C)CC\C=C/1\c2ccccc2COc3ccc(CC(=O)O)cc13
Spécification
Nom chimique ou matériau Olopatadine
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H23NO3/c1-22(2)11-5-8-18-17-7-4-3-6-16(17)14-25-20-10-9-15(12-19(18)20)13-21(23)24/h3-4,6-10,12H,5,11,13-14H2,1-2H3,(H,23,24)/b18-8-
Poids de la formule 337.1678