Learn More
Ester diméthylique d'olsalazine, TRC
Code produit 30421192
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
Conditionnement:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30421192 500 mg 500mg
30411209 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30421192 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO586010500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 14-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Olsalazine Dimethyl Ester
CAS 101351-60-4
Formule moléculaire C16H14N2O6
Quantité 500 mg
Synonyme 5,5'-Azodisalicyclic Dimethyl Ester
Formule InChI InChI=1S/C16H14N2O6/c1-23-15(21)11-7-9(3-5-13(11)19)17-18-10-4-6-14(20)12(8-10)16(22)24-2/h3-8,19-20H,1-2H3
SMILES COC(=O)c1cc(ccc1O)N=Nc2ccc(O)c(c2)C(=O)OC
Nom IUPAC 2-hydroxy-5-[(4-hydroxy-3-méthoxycarbonylphényl)diazényl]benzoate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 330.29
Poids de la formule 330.0852