Learn More
Olutasidenib, MedChemExpress
Description
Olutasidenib (FT-2102) is a highly potent, orally active, brain penetrant and selective inhibitor of mutant Isocitrate dehydrogenase 1 (IDH1), with IC50 values of 21.2 nM and 114 nM for IDH1- R132H and IDH1- R132C, respectively . Olutasidenib (FT-2102) is under the study in the treatment of acute myeloid leukemia (AML) or myelodysplastic syndrome (MDS) .
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Olutasidenib |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 1887014-12-1 |
| Couleur | Jaune clair |
| Quantité | 100 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C18H15ClN4O2 |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| Synonyme | FT-2102 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 125 mg/mL (352.32 mM; Need ultrasonic) |
| Afficher plus |