Learn More
Invitrogen™ Olympus™ 20X Objective, fluorite, 0.70NA/0.8–1.8WD, correction collar (0–1.6 mm)
Code produit 16684245
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1/boîte
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16684245 1/boîte 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16684245 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AMEP4765EO
Expédition estimée: 07-12-2026
Cet objectif fluorite (semi-apochromatique) est équipé d’un collier réglable qui offre une flexibilité d’imagerie à travers les récipients d’une épaisseur comprise entre 0 (sans lamelle) et 2,0 mm. Grâce à une correction à quatre couleurs pour les aberrations sphériques et chromatiques, il offre une qualité d’image exceptionnelle.
Pour l’image la plus nette possible, réglez simplement le collier sur l’épaisseur du récipient/de la lamelle que vous utilisez. Si l’épaisseur est inconnue, tournez le collier dans un sens ou l’autre tout en surveillant la mise au point de l’échantillon. Tous les objectifs Olympus sont compatibles avec les systèmes d’imagerie cellulaire EVOS et offrent des performances optiques exceptionnelles, de la lumière visible à la lumière proche infrarouge. La vaste sélection d’objectifs EVOS et Olympus répond aux besoins de l’ensemble des spécifications de grossissement et d’optique.
Caractéristiques supplémentaires de cet objectif Olympus :
  • Grossissement : 20X
  • Ouverture numérique : 0,70
  • Distance de travail : 0,8 – 1,8 mm
  • Qualité d’image superbe
Qualité de l’image
Les objectifs du microscope peuvent être les composants les plus importants d’un microscope, car ils sont responsables de la formation d’images primaires. La haute qualité de l’image est cruciale pour la réussite expérimentale et souvent une nécessité pour la publication ; les objectifs Olympus offrent cette qualité sur l’ensemble du spectre visible à la lumière proche infrarouge. Cette performance résulte d’années d’expérience dans la fabrication de lentilles ; vous disposez d’un choix suffisamment vaste pour trouver l’objectif optimal pour vos besoins en imagerie.
Classes d’objectifs
Les objectifs achromatiques sont parfaits pour les applications générales, avec une correction standard de la couleur et de la mise au point.
Les objectifs fluorites offrent une excellente résolution et sont composés d’ouvertures numériques supérieures aux objectifs achromatiques, ce qui donne un signal de fluorescence plus lumineux et une imagerie à contraste plus élevé. La qualité optique supérieure réduit considérablement les aberrations optiques. Les corrections de la couleur et de la mise au point sont à des niveaux supérieurs à ceux des objectifs achromatiques. Les objectifs à la fluorine sont parfaitement adaptés aux applications exigeantes de fluorescence et à lumière transmise, où le contraste supérieur les rend parfaitement adaptés à l’imagerie couleur.
Les objectifs apochromatiques sont fabriqués selon des niveaux optimaux de résolution, de luminosité de la fluorescence et de contraste. Les aberrations chromatiques sont quasiment éliminées. Ils sont recommandés pour les applications les plus exigeantes, en particulier pour les grossissements de 60x et plus. Les objectifs apochromatiques constituent le meilleur choix pour capturer des images couleur en lumière blanche.
Objectifs de contraste à fond clair contre objectifs de contraste de phase
Le fond clair est la forme la plus élémentaire de microscopie à lumière transmise. Il est réalisé par absorption de la lumière par l’échantillon. Une zone de densité supérieure dans un échantillon absorbe plus de lumière, augmentant ainsi le contraste dans ces zones. Les objectifs pour contraste de phase sont très utiles pour les échantillons translucides et difficiles à voir. Cette méthode de contraste est réalisée en convertissant les décalages de phase, causés par la lumière traversant un échantillon translucide, en changements de luminosité (soit le contraste).
Objectifs à longue distance de travail contre objectifs avec correction pour lamelle
Les objectifs à longue distance de travail (LWD) sont optimisés en cas d’utilisation dans des récipients dont l’épaisseur de paroi nominale est de 0,9-1,5 mm. Cela comprend les récipients couramment utilisés dans la culture cellulaire et les tests cellulaires, comme les lames, les boîtes et les flacons de culture cellulaire, les plaques à puits de microtitration, etc. Les objectifs avec correction pour lamelles sont optimisés en cas d’utilisation avec les lamelles n° 1,5 (épaisseur d’environ 0,17 mm). Ces objectifs ont un taux de grossissement/NA supérieur et offrent une résolution plus élevée que celle des objectifs à longue distance opérationnelle.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Lentille de focalisation
Gamme de produits Olympus
À utiliser avec (équipement) EVOS™
Comprend Récipients, lames, boîtes de culture cellulaire, flacons, plaques à puits de microtitration
Type de lentille Fluorite avec collier de correction
Grossissement 20X
Quantité 1/boîte