Learn More
Thermo Scientific™ Olympus™ 40X Objective, X-Apo, 0.95NA/0.18WD, correction collar (0.11-0.23 mm)
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Cet objectif apochromatique 40X est issu de la nouvelle gamme Olympus X avec des performances optiques exceptionnelles. Il est équipé d’un collier réglable qui offre une flexibilité d’imagerie à travers la lamelle d’une épaisseur comprise entre 0,11 et 0,23 mm. Grâce à la nouvelle technologie de fabrication, les objectifs X-Apo offrent des performances améliorées par rapport aux objectifs Apo standard dans plusieurs domaines critiques : ouverture numérique plus grosse (NA), meilleure planéité de l’image et une plus large gamme de correction chromatique de 400–1 000 nm. Ces objectifs offrent une luminosité et une résolution exceptionnelles sur un grand champ de vision pour les applications où la meilleure qualité d’image possible est souhaitée. Les objectifs Olympus sont compatibles avec tous les systèmes d’imagerie cellulaire EVOS. Notre vaste sélection d’objectifs EVOS et Olympus répond aux besoins sur l’ensemble des grossissements et des spécifications optiques.
Caractéristiques supplémentaires de cet objectif Olympus :
- Grossissement : 40X
- Ouverture numérique : 0,95
- Distance de travail : 0,18 mm
- Qualité d’image superbe
Qualité de l’image
Les objectifs du microscope peuvent être les composants les plus importants d’un microscope, car ils sont responsables de la formation d’images primaires. La haute qualité de l’image est cruciale pour la réussite expérimentale et souvent une nécessité pour la publication ; les objectifs Olympus offrent cette qualité sur l’ensemble du spectre visible à la lumière proche infrarouge. Cette performance résulte d’années d’expérience dans la fabrication de lentilles et vous disposez d’un choix suffisamment vaste pour trouver l’objectif optimal pour vos besoins d’imagerie.
Classes d’objectifs
Les objectifs achromatiques sont parfaits pour les applications générales, avec une correction standard de la couleur et de la mise au point.
Les objectifs fluorites offrent une excellente résolution et sont composés d’ouvertures numériques supérieures aux objectifs achromatiques, ce qui donne un signal de fluorescence plus lumineux et une imagerie à contraste plus élevé. La qualité optique supérieure réduit considérablement les aberrations optiques. Les corrections de la couleur et de la mise au point sont à des niveaux supérieurs à ceux des objectifs achromatiques. Les objectifs à la fluorine sont parfaitement adaptés aux applications exigeantes de fluorescence et à lumière transmise, où le contraste supérieur les rend parfaitement adaptés à l’imagerie couleur.
Les objectifs apochromatiques sont fabriqués selon des niveaux optimaux de résolution, de luminosité de la fluorescence et de contraste. Les aberrations chromatiques sont quasiment éliminées. Ils sont recommandés pour les applications les plus exigeantes, en particulier pour les grossissements de 60 x et plus. Les objectifs apochromatiques constituent le meilleur choix pour capturer des images couleur en lumière blanche.
Objectifs de contraste à fond clair contre objectifs de contraste de phase
Le fond clair est la forme la plus élémentaire de microscopie à lumière transmise. Il est réalisé par absorption de la lumière par l’échantillon. Une zone de densité supérieure dans un échantillon absorbe plus de lumière, augmentant ainsi le contraste dans ces zones. Les objectifs pour contraste de phase sont très utiles pour les échantillons translucides et difficiles à voir. Cette méthode de contraste est réalisée en convertissant les décalages de phase, causés par la lumière traversant un échantillon translucide, en changements de luminosité (soit le contraste).
Objectifs à longue distance de travail contre objectifs avec correction pour lamelle
Les objectifs à longue distance de travail (LWD) sont optimisés en cas d’utilisation dans des récipients dont l’épaisseur de paroi nominale est de 0,9-1,5 mm. Cela comprend les récipients couramment utilisés dans la culture cellulaire et les tests sur cellules, comme les lames, les boîtes et les flacons de culture cellulaire, les plaques à puits de microtitration, etc. Les objectifs avec correction pour lamelles sont optimisés en cas d’utilisation avec les lamelles n° 1,5 (épaisseur d’environ 0,17 mm). Ces objectifs ont un taux de grossissement/NA supérieur et offrent une résolution plus élevée que celle des objectifs à longue distance opérationnelle.
Spécification
Spécification
| Type | Lentille de focalisation |
| Gamme de produits | Olympus |
| À utiliser avec (équipement) | EVOS M5000, EVOS M7000 et autres systèmes d’imagerie |
| Comprend | Récipients, lames, boîtes de culture cellulaire, flacons, plaques à puits de microtitration |
| Quantité | Unité |