Learn More
Thermo Scientific™ Olympus™ 4X Objective, X-Apo, 0.16NA/13WD
Code produit 17019813
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1/boîte
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17019813 1/boîte 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17019813 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur AMEP4904
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Cet objectif apochromatique 4X est issu de la nouvelle ligne Olympus X aux performances optiques exceptionnelles.
Cet objectif apochromatique 4X est issu de la nouvelle ligne Olympus X aux performances optiques exceptionnelles. Grâce à la nouvelle technologie de fabrication, les objectifs X-Apo offrent des performances améliorées par rapport aux objectifs Apo standard dans plusieurs domaines critiques : ouverture numérique plus grande (NA), meilleure planéité de l’image et une plus large gamme de correction chromatique de 400–1 000 nm. Ces objectifs offrent une luminosité et une résolution exceptionnelles sur un grand champ de vision pour les applications où la meilleure qualité d’image possible est souhaitée. Les objectifs Olympus sont compatibles avec tous les systèmes d’imagerie cellulaire EVOS. Notre vaste sélection d’objectifs EVOS et Olympus répond aux besoins sur l’ensemble des grossissements et des spécifications optiques.
Caractéristiques supplémentaires de cet objectif Olympus :
  • Grossissement : 4X
  • Ouverture numérique : 0,16
  • Distance d’utilisation : 13 mm
  • Qualité d’image superbe
Qualité d’image
Les objectifs du microscope sont sûrement les composants les plus importants d’un microscope, car ils sont responsables de la formation des images primaires. Une haute qualité d’image est cruciale pour la réussite expérimentale et constitue souvent une nécessité dans le cadre d’une publication ; les objectifs Olympus offrent cette qualité sur l’ensemble du spectre visible à la lumière proche infrarouge. Cette performance résulte d’années d’expérience dans la fabrication de lentilles et le large choix d’objectifs proposé signifie que vous pouvez choisir l’objectif optimal pour vos besoins en matière d’imagerie.
Classes d’objectifs
Les objectifs achromatiques sont parfaits pour les applications générales, avec une correction standard de la couleur et de la mise au point.
Les objectifs à la fluorine offrent une excellente résolution et sont dotés d’ouvertures numériques supérieures à celles des objectifs achromatiques, ce qui donne un signal de fluorescence plus lumineux et des images affichant un contraste plus élevé. La qualité optique supérieure réduit considérablement les aberrations optiques. Les corrections de la couleur et de la mise au point sont à des niveaux supérieurs à ceux des objectifs achromatiques. Les objectifs à la fluorine sont parfaitement adaptés aux applications exigeantes de fluorescence et à lumière transmise, où le contraste supérieur les rend parfaitement adaptés à l’imagerie couleur.
Les objectifs apochromatiques sont fabriqués selon des niveaux optimaux de résolution, de luminosité de la fluorescence et de contraste. Les aberrations chromatiques sont quasiment éliminées. Ils sont recommandés pour les applications les plus exigeantes, en particulier pour les grossissements de 60x et plus. Les objectifs apochromatiques constituent le meilleur choix pour capturer des images couleur en lumière blanche.
Objectifs à contraste de fond clair par rapport aux objectifs à contraste de phase
Le fond clair est la forme la plus élémentaire de microscopie à lumière transmise. Il est réalisé par absorption de la lumière par l’échantillon. Une zone de densité supérieure dans un échantillon absorbe plus de lumière, augmentant ainsi le contraste dans ces zones. Les objectifs pour contraste de phase sont très utiles pour les échantillons translucides et difficiles à voir. Cette méthode de contraste est réalisée en convertissant les décalages de phase, causés par la lumière traversant un échantillon translucide, en changements de luminosité (soit le contraste).
Objectifs à longue distance de travail par rapport aux objectifs avec correction pour lamelle
Les objectifs à longue distance de travail (LWD) sont optimisés en cas d’utilisation dans des récipients dont l’épaisseur de paroi nominale est de 0,9 à 1,5 mm. Cela comprend les récipients couramment utilisés dans la culture cellulaire et les tests cellulaires, comme les lames, les boîtes et les flacons de culture cellulaire, les plaques de puits de microtitration, etc. Les objectifs avec correction pour lamelles sont optimisés en cas d’utilisation avec des lamelles n° 1,5 (épaisseur d’environ 0,17 mm). Ces objectifs ont un taux de grossissement/NA supérieur et offrent une résolution plus élevée par rapport aux objectifs à longue distance de travail.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Lentille de focalisation
Gamme de produits Olympus
À utiliser avec (équipement) EVOS M5000, EVOS M7000 et autres systèmes d’imagerie
Comprend Récipients, lames, boîtes de culture cellulaire, flacons, plaques à puits de microtitration
Quantité 1/boîte