Learn More
Omarigliptin, MedChemExpress
Code produit 16486948
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16486948 10 mg
16480266 2 mg
16477026 100 mg
16463007 50 mg
16429497 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16486948 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15981
MedChemExpress Omarigliptin(MK-3102) is a potent, selective and long-acting DPP-4 inhibitor with IC50 of 1.6 nM; highly selective over all proteases tested (IC50 > 67 (mu)M).
Omarigliptin(MK-3102) is a potent, selective and long-acting DPP-4 inhibitor with IC50 of 1.6 nM
Specifications
Nom chimique ou matériau Omarigliptin
CAS 1226781-44-7
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H20F2N4O3S
Quantité 10 mg
Synonyme MK-3102
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (125.49 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@@H]1[C@@H](C2=CC(F)=CC=C2F)OC[C@H](N3CC4=NN(S(=O)(C)=O)C=C4C3)C1
Poids moléculaire (g/mol) 398.43
Poids de la formule 398.43
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism