Learn More
Cytiva Disques à membrane Omega
Code produit 17154811
Modifier l'affichage
Click to view available options
MWCO:
1 kDa
10 kDa
100 kDa
30 kDa
5 kDa
Diamètre (métrique) de la membrane:
43 mm
62 mm
76 mm
Conditionnement:
12 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit MWCO Diamètre (métrique) de la membrane unitSize
17154811 10 kDa 43 mm 12 pièces
17184811 30 kDa 43 mm 12 pièces
17174811 10 kDa 76 mm 12 pièces
17134811 5 kDa 43 mm 12 pièces
17104821 30 kDa 76 mm 12 pièces
17144811 5 kDa 76 mm 12 pièces
17194811 30 kDa 62 mm 12 pièces
17114811 1 kDa 43 mm 12 pièces
17124811 1 kDa 76 mm 12 pièces
17164811 10 kDa 62 mm 12 pièces
17114821 100 kDa 43 mm 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 17154811 Fournisseur Cytiva Code fournisseur OM010043
Expédition estimée: 05-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Disques à membrane Omega avec des performances et une stabilité élevées pour les utilisateurs de cellules à agitation conventionnelles et non jetables.
  • La membrane en polyéthersulfone fournit des débits plus élevés et une liaison protéique plus faible que la cellulose régénérée compétitive
  • Réduction du délai de traitement et récupération optimale
  • Les disques peuvent être lavés et réutilisés
  • Membranes de rechange pour la concentration d’autres systèmes cellulaires agités, le fractionnement, la purification, l’échange de tampons ou le dessalage de protéines, de bouillons cellulaires et d’autres biomolécules
  • Usage exclusivement réservé à la recherche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau (membrane) PES
MWCO 10 kDa
Stérilité Non stérile
Nb par paquet 12/boîte
Diamètre (métrique) de la membrane 43 mm