Learn More
Thermo Scientific Chemicals Oméprazole, 98+ %
Code produit 15512343 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15512343 1 g 1g
15522343 5 g 5g
15532343 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15512343 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 458520010
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 73590-58-6 | C17H19N3O3S | 345.42 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 73590-58-6
Formule moléculaire C17H19N3O3S
Poids moléculaire (g/mol) 345.42
Clé InChI SUBDBMMJDZJVOS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme omeprazole, losec, prilosec, antra, esomeprazole, omeprazon, audazol, omapren, omepral, parizac
CID PubChem 4594
ChEBI CHEBI:77260
Nom IUPAC 6-méthoxy-2-[(4-méthoxy-3,5-diméthylpyridine-2-yl)méthylsulfinyl]-1H-benzimidazole
SMILES CC1=CN=C(C(=C1OC)C)CS(=O)C2=NC3=C(N2)C=C(C=C3)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Omeprazole
Point de fusion 158.0°C to 159.0°C
Perte à la dessiccation 0.5% max. (60°C, 4 h) (vacuum)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: very soluble in chloroform, dimethylformamide, slightly soluble in methanol,ethanol, very slighly soluble in acetonitrile, isopropanol
Poids de la formule 345.42
Pourcentage de pureté 98+%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Omeprazole
Mention d'avertissement
  • Attention
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Omeprazole