Learn More
Thermo Scientific Chemicals Oméprazole, 98+ %
Code produit 15522343 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15522343 5 g 5g
15512343 1 g 1g
15532343 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15522343 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 458520050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.50€
    85.65€ / 5g
    Économisez 9.85€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-09-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 73590-58-6 | C17H19N3O3S | 345.42 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 73590-58-6
Formule moléculaire C17H19N3O3S
Poids moléculaire (g/mol) 345.42
Clé InChI SUBDBMMJDZJVOS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme omeprazole, losec, prilosec, antra, esomeprazole, omeprazon, audazol, omapren, omepral, parizac
CID PubChem 4594
ChEBI CHEBI:77260
Nom IUPAC 6-méthoxy-2-[(4-méthoxy-3,5-diméthylpyridine-2-yl)méthylsulfinyl]-1H-benzimidazole
SMILES CC1=CN=C(C(=C1OC)C)CS(=O)C2=NC3=C(N2)C=C(C=C3)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Omeprazole
Point de fusion 158.0°C to 159.0°C
Perte à la dessiccation 0.5% max. (60°C, 4 h) (vacuum)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: very soluble in chloroform, dimethylformamide, slightly soluble in methanol,ethanol, very slighly soluble in acetonitrile, isopropanol
Poids de la formule 345.42
Pourcentage de pureté 98+%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Omeprazole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Omeprazole