Learn More
Omeprazole Acid Disodium Salt, TRC
Code produit 30427092
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.5 mg
1 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30427092 1 mg
30416299 0.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30427092 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO6350051MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 120003-84-1
Formule moléculaire C17H15N3Na2O5S
Poids moléculaire (g/mol) 419.36
Synonyme 4-Methoxy-6-[[(6-methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)sulfinyl]methyl]-5-methyl-3-pyridinecarboxylic Acid Sodium Salt
Nom IUPAC disodium;4-methoxy-6-[(5-methoxybenzimidazol-1-id-2-yl)sulfinylmethyl]-5-methylpyridine-3-carboxylate
SMILES [Na+].[Na+].COc1ccc2[n-]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(C(=O)[O-])c(OC)c3C
Spécification
Nom chimique ou matériau Omeprazole Acid Disodium Salt
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H17N3O5S.2Na/c1-9-14(18-7-11(16(21)22)15(9)25-3)8-26(23)17-19-12-5-4-10(24-2)6-13(12)20-17;;/h4-7H,8H2,1-3H3,(H2,19,20,21,22);;/q;2*+1/p-2
Poids de la formule 419.0528