Learn More
Oméprazole-d3 sulfone, TRC
Code produit 30409345
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30409345 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30409345 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO6350271MG
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Omeprazole-d3 Sulfone
CAS 1189891-71-1
Formule moléculaire C17H16D3N3O4S
Quantité 1 mg
Synonyme 5-(Methoxy-d3)-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfonyl]- 1H-benzimidazole;
SMILES CC(C(OC)=C(C)C=N1)=C1CS(C(N2)=NC3=C2C=CC(OC([2H])([2H])[2H])=C3)(=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 364.43
Poids de la formule 364,1285 g/mol
Pourcentage de pureté >95% (HPLC)