Learn More
Oméprazole Magnésium, TRC
Code produit 17971855
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17971855 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17971855 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO635065100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Omeprazole magnesium
CAS 95382-33-5
Formule moléculaire 2 C17 H18 N3 O3 S . Mg
Quantité 100 mg
Synonyme Omeprazole magnesium, Magnesium bis[5-methoxy-2-[(RS)-[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazol-1-ide]
Formule InChI InChI=1S/2C17H18N3O3S.Mg/c2*1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17;/h2*5-8H,9H2,1-4H3;/q2*-1;+2
SMILES [Mg+2].COc1ccc2[n-]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(C)c(OC)c3C.COc4ccc5[n-]c(nc5c4)S(=O)Cc6ncc(C)c(OC)c6C
Nom IUPAC magnésium ; 5-méthoxy-2-[(4-méthoxy-3,5-diméthylpyridine-2-yl)méthylsulfinyl]benzimidazol-1-ide
Poids moléculaire (g/mol) 713.12
Poids de la formule 712.1988