Learn More
Omeprazole metabolite Omeprazole sulfone, MedChemExpress
Code produit 16468788
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16468788 10 mg
16461218 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16468788 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYG0007
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
MedChemExpress Omeprazole sulfone is a metabolite of Omeprazole, which is a proton pump inhibitor.
Omeprazole sulfone is a metabolite of Omeprazole, which is a proton pump inhibitor.
Spécification
Nom chimique ou matériau Omeprazole metabolite Omeprazole sulfone
CAS 88546-55-8
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H19N3O4S
Quantité 10 mg
Synonyme Omeprazole sulfone Omeprazole sulphone
SMILES CC(C(OC)=C(C)C=N1)=C1CS(C2=NC3=CC=C(OC)C=C3N2)(=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 361.42
Poids de la formule 361.42
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation