Learn More
Oméprazole N-oxyde, TRC
Code produit 17932545
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17932545 5 mg 5mg
17995005 50 mg 50mg
17981025 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17932545 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO6350155MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 176219-04-8
Formule moléculaire C17 H19 N3 O4 S
Poids moléculaire (g/mol) 361.42
Synonyme 4-Methoxy-2-[[(RS)-(5-methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)sulphinyl]methyl]-3,5-dimethylpyridine 1-Oxide, Esomeprazole Magnesium Trihydrate Imp. E (EP), Omeprazole Imp. E (EP), Omeprazole N-Oxide
Nom IUPAC 5-méthoxy-2-[(4-méthoxy-3,5-diméthyl-1-oxydopyridine-1-ium-2-yl)méthylsulfinyl]-1H-benzimidazole
SMILES COc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)Cc3c(C)c(OC)c(C)c[n+]3[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Omeprazole N-Oxide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H19N3O4S/c1-10-8-20(21)15(11(2)16(10)24-4)9-25(22)17-18-13-6-5-12(23-3)7-14(13)19-17/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,18,19)
Poids de la formule 361.1096
Pourcentage de pureté >95%