Learn More
Oméprazole N-oxyde, TRC
Code produit 17995005
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17995005 50 mg 50mg
17932545 5 mg 5mg
17981025 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17995005 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO63501550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 176219-04-8
Formule moléculaire C17 H19 N3 O4 S
Poids moléculaire (g/mol) 361.42
Synonyme 4-Methoxy-2-[[(RS)-(5-methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)sulphinyl]methyl]-3,5-dimethylpyridine 1-Oxide, Esomeprazole Magnesium Trihydrate Imp. E (EP), Omeprazole Imp. E (EP), Omeprazole N-Oxide
Nom IUPAC 5-méthoxy-2-[(4-méthoxy-3,5-diméthyl-1-oxydopyridine-1-ium-2-yl)méthylsulfinyl]-1H-benzimidazole
SMILES COc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)Cc3c(C)c(OC)c(C)c[n+]3[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Omeprazole N-Oxide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H19N3O4S/c1-10-8-20(21)15(11(2)16(10)24-4)9-25(22)17-18-13-6-5-12(23-3)7-14(13)19-17/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,18,19)
Poids de la formule 361.1096
Pourcentage de pureté >95%